Merck
750395
Sigma-Aldrich
5-Chloropyrimidine-2-thiol
95%
Sinónimos:
5-Chloro-2-mercaptopyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3ClN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
146.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
210-225 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Sc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H3ClN2S/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
Clave InChI
YQPFSEFXQRQMHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)