750042
1,3,5-Tris(2-thienyl)benzene
97%
Sinónimos:
1,3,5-Tri(thiophen-2-yl)benzene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
154-160 °C
cadena SMILES
c1csc(c1)-c2cc(cc(c2)-c3cccs3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H12S3/c1-4-16(19-7-1)13-10-14(17-5-2-8-20-17)12-15(11-13)18-6-3-9-21-18/h1-12H
Clave InChI
UBHPRZXDFVCNHZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.