Documentos clave
749273
Sigma-Aldrich
Pyridine-3-sulfonyl chloride
95%
Seleccione un Tamaño
1 G
47,60 €
47,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
47,60 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4ClNO2S
Peso molecular:
177.61
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
47,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.556
densidad
1.460 g/mL at 25 °C
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xingnan Li et al.
Steroids, 99(Pt A), 84-90 (2014-12-30)
Estrogen metabolites are important biomarkers to evaluate cancer risks and metabolic diseases. Due to their low physiological levels, a sensitive and accurate method is required, especially for the quantitation of unconjugated forms of endogenous steroids and their metabolites in humans.
Jorge Regueiro et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 230-238 (2015-11-04)
Facing growing restrictions on the use of bisphenol A in food contact materials, several bisphenol analogs are arising as major alternatives to replace this chemical in most of its applications. This work reports a simple and robust method based on
Qingqing Wang et al.
Steroids, 96, 140-152 (2015-02-01)
An ultrasensitive stable isotope dilution liquid chromatography-tandem mass spectrometry method (LC-MS/MS) was developed and validated for multiplexed quantitative analysis of six unconjugated and conjugated estrogens in human serum. The quantification utilized a new derivatization procedure, which formed analytes as pre-ionized