749192
Poly(styrene-block-methyl methacrylate)
average Mn 104,000, block ratio of 1:1
Sinónimos:
PS-block-PMMA, PS-PMMA
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
mol peso
average Mn 104,000
average Mn 52,000 (PMMA)
average Mn 52,000 (polystyrene)
temperatura de transición
Tm 345-350 °C
Mw/Mn
<1.2
InChI
1S/C8H8.C5H8O2/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)5(6)7-3/h2-7H,1H2;1H2,2-3H3
Clave InChI
ADFPJHOAARPYLP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
PS Mn = 57 ± 6 kg/mol
PMMA Mn = 25 ± 3 kg/mol
PDI of the overall block copolymer <1.2
PS molecular weight verified by SEC (taking an aliquot from the reaction mixture) and the PMMA molecular weight by NMR spectroscopy. The overall block copolymer molecular weight distribution would be determined by SEC.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable