Merck
748404
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-boronic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
152,60 €
152,60 €
Precio de catálogo218,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
152,60 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
152,60 €
Precio de catálogo218,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
Clave InChI
MZUSCPDSQJSBSY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)