Merck
748331
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6ClFO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
208.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
35-40 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-4-6(12(8,10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
ALEQALYEZFNWOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)