Merck
748242
Sigma-Aldrich
(R)-1-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethylamine
96%
Sinónimos:
(R)-1-2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethanamine, (R)-2-(1-aminoethyl)triphenylphosphine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20NP
Número de CAS:
Peso molecular:
305.35
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D 59.0°, c = 0.5% in chloroform
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
mp
75-81 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
N[C@H](O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18NOP/c20-19(21)17-13-7-8-14-18(17)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19,21H,20H2/t19-/m1/s1
Clave InChI
PUGKRXRRXYUOPD-LJQANCHMSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable