748110
SF7-AM
95% (HPLC)
Sinónimos:
SF7-AM, Bis(acetoxymethyl)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95% (HPLC)
mp
160-165 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(OCOC(CN(CC(OCOC(C)=O)=O)C(C1=CC=C(C(OC23C4=C(C=C(N=[N+]=[N-])C=C4)OC5C2C=CC(N=[N+]=[N-])=C5)=O)C3=C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C31H25N7O12/c1-16(39)45-14-47-27(41)12-38(13-28(42)48-15-46-17(2)40)29(43)18-3-6-21-24(9-18)31(50-30(21)44)22-7-4-19(34-36-32)10-25(22)49-26-11-20(35-37-33)5-8-23(26)31/h3-11,22,25H,12-15H2,1-2H3
Clave InChI
KVUJKFQKNGAJST-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)