Merck
747629
Sigma-Aldrich
Cu(dap)2 chloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
67,41 €
100 MG
160,00 €
67,41 €
Precio de catálogo96,30 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
67,41 €
100 MG
160,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C52H40ClCuN4O4
Peso molecular:
883.90
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
67,41 €
Precio de catálogo96,30 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: copper
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
160-165 °C
activación del fotocatalizador
530 nm
cadena SMILES
COC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C3C4=[N]2[Cu+]5([N]6=C(C7=[N]5C(C8=CC=C(C=C8)OC)=CC=C7C=C9)C9=CC=C6C%10=CC=C(C=C%10)OC)[N]%11=C4C(C=C3)=CC=C%11C%12=CC=C(C=C%12)OC.[Cl-]
InChI
1S/2C26H20N2O2.ClH.Cu/c2*1-29-21-11-5-17(6-12-21)23-15-9-19-3-4-20-10-16-24(28-26(20)25(19)27-23)18-7-13-22(30-2)14-8-18;;/h2*3-16H,1-2H3;1H;/q;;;+1/p-1
Clave InChI
IBGXDIBAFXUDFP-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)