Merck
747513
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
N-methyl-13C, d3-Vitamin B3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC6D3H5N2O
Peso molecular:
140.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N[13C]([2H])([2H])[2H])C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10)/i1+1D3
Clave InChI
ZYVXHFWBYUDDBM-KQORAOOSSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
N-Methyl nicotinamide is a metabolite of nicotinic acid which is found in human plasma and is a potent anti-inflammatory agent.[1]
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide is an isotope of vitamin B3 wherein all the three protons and the carbon atom of the N-methyl group are replaced by deuterium and 13C6 isotope, respectively.
Aplicación
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Topical application of 1-methylnicotinamide in the treatment of rosacea: a pilot study
Wozniacka A, et al.
Clinical and Experimental Dermatology, 30(6), 632-635 (2005)