Merck
747297
Sigma-Aldrich
Oxalacetic acid-d4
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
DOOCCD2COCOOD
Peso molecular:
136.10
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C(C([2H])([2H])C(O[2H])=O)=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2/hD2
Clave InChI
KHPXUQMNIQBQEV-BGOGGDMHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)