Merck
747262
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), alkyne terminated
average Mn 2,000, PDI ≤1.3
Sinónimos:
Acetylene polyethyloxazoline 2kDa, Poly[((1-oxopropyl)imino)(1,2-ethanediyl)], α-2-propen-1-yl-ω-hydroxy-polymer, Polyethyloxazoline
About This Item
Fórmula lineal:
C3H3(C5H9NO)nOH
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
powder
mol peso
average Mn 2,000
temperatura de transición
Tg 34 °C (onset)
PDI
≤1.3
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Polyoxazolines with alkyne end functional group can be covalently attached to azide groups through copper-mediated ligation. Polyoxazolines are a biocompatible; hydrophilic; amorphous alternatives to poly(ethylene glycol).
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.