Merck
746045
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine
97%
Sinónimos:
4-Chloro-5,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine-2-amine, NSC 66053
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8ClN3
Número de CAS:
Peso molecular:
157.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
217-222 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
CC1=C(Cl)N=C(N)N=C1C
InChI
1S/C6H8ClN3/c1-3-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h1-2H3,(H2,8,9,10)
Clave InChI
RRMVDLLCVGZDMH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)