Merck
746029
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindoline
97%
Sinónimos:
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Fluoro-2,3-dihydroindole
Seleccione un Tamaño
1 G
89,40 €
89,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
89,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8FN
Número de CAS:
Peso molecular:
137.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
89,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.556
densidad
1.171 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc2c(cc1)NCC2
InChI
1S/C8H8FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
Clave InChI
NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
225.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
107.25 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)