Merck
744239
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine palladium(II) dichloride phosphaadamantane ethyl Silica
Sinónimos:
PhosphonicS L-PAPd1r
Seleccione un Tamaño
5 G
197,40 €
197,40 €
Precio de catálogo282,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
197,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
197,40 €
Precio de catálogo282,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
Extensión del etiquetado
0.010-0.030 mmol/g loading
tamaño de partícula
≥45 μm (95%)
Descripción general
Triphenylphosphine palladium(II) dichloride phosphaadamantane ethyl Silica is a silica supported heterogeneous palladium catalyst containing a phosphatrioxoadamantane ligand that can be used for Suzuki cross-coupling.[1]
Aplicación
Silica Supported Cross-Coupling Catalyst
Nota de análisis
palladium: detected
Información legal
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Silicaethylphosphatrioxaadamantane?A new support for palladium catalysts and evaluation in Suzuki coupling reactions
Guino M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 293(1), 25-30 (2008)
Guino, M.; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 293, 25-25 (2008)