Documentos clave
743992
Sigma-Aldrich
Glass microreactor LTF MR Lab VS
with C-profile
Seleccione un Tamaño
1 EA
1020,00 €
1020,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1020,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.22
1020,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Descripción general
  • Volume 1.1 ml
  • Delay time
  • For mixture-intensive substances
  • Max pressure: 15 bar
  • With aluminium connecting bar
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)