Merck
743593
Sigma-Aldrich
Ethylene oxide
≥99.9%
Sinónimos:
Oxirane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H4O
Número de CAS:
Peso molecular:
44.05
Beilstein:
102378
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.9%
Formulario
gas
índice de refracción
n20/D 1.3597 (lit.)
bp
10.7 °C (lit.)
mp
−111 °C (lit.)
densidad
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
Clave InChI
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Envase
500ml high pressure aluminum cylinder equipped with a stainless steel valve according to DIN 477-1.
Otras notas
For 743593-390G-EU packaging: 500 mL of aluminium cylinder equipped with brass valve.
Productos recomendados
For 743593-390G-EU: outlet fitting: DIN 477-1 no. 1, Z742160 or Z742161 are the recommended regulators.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20.0 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
L Ehrenberg et al.
Mutation research, 330(1-2), 41-54 (1995-08-01)
Data for relationships between in vivo doses inferred from levels of hemoglobin (Hb) or DNA adducts and administered (by inhalation or injection) doses of ethylene oxide (EO) in mice, rats and humans are reviewed. At low absorbed doses or dose
A T Natarajan et al.
Mutation research, 330(1-2), 55-70 (1995-08-01)
A risk estimate of the heritable effects of ethylene oxide exposure, using the parallelogram approach, as suggested by Frits Sobels, is described. The approach is based on available data on the ethylene oxide-induced responses for the same genetic endpoint in
Allergy to formaldehyde and ethylene-oxide.
J Bousquet et al.
Clinical reviews in allergy, 9(3-4), 357-370 (1991-01-01)
R Thier et al.
Critical reviews in toxicology, 30(5), 595-608 (2000-10-31)
Long-term inhalation studies in rodents have presented unequivocal evidence of experimental carcinogenicity of ethylene oxide, based on the formation of malignant tumors at multiple sites. However, despite a considerable body of epidemiological data only limited evidence has been obtained of
Matthias Zehnder et al.
Journal of dentistry, 42(8), 1027-1032 (2014-04-01)
To test the hypothesis that a material with higher water absorption than polyvinylidene fluoride (PVDF) could increase the yield of target molecules from exposed dentine. In a series of standard tests, different cellulose membranes were compared to a PVDF counterpart