742945
TurboBeads™ TEMPO
≥99%
Sinónimos:
Nano particles, magnetic, TEMPO functionalized
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
TurboBeads™
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
composición
carbon content, ≤14 wt. %
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Extensión del etiquetado
≥0.1 mmol/g loading (TEMPO)
magnetización
≥120 emu/g, mass saturation
superficie
≥15 m2/g
diámetro promedio
≤50 nm
idoneidad
conforms to structure for Infrared spectrum
Aplicación
Envase
Nota de análisis
air-stability:
weight gain in air at 400°C >20 wt.%
weight gain in air at 100°C <3 wt.%
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)