Merck
741345
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClF2N
Número de CAS:
Peso molecular:
163.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.492
densidad
1.368 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
Clave InChI
OSQYJPKSEWBNOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
225.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
107.22 °C