720313
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
96%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
96%
formulario
solid
mp
48-52 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Clave InChI
TYCYTQLXAIDJNF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
160.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71.1 °C - closed cup