Merck
741221
Sigma-Aldrich
Bis(benzonitrile)palladium(II) bromide
95%
Sinónimos:
Bis(benzonitrile)dibromopalladium(II)
About This Item
Fórmula lineal:
2(C6H5CN) · PdBr2
Número de CAS:
Peso molecular:
472.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
95-102 °C
cadena SMILES
Br[Pd]Br.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2BrH.Pd/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
OKDHIPXOBPPHTG-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)