Merck
74115
Sigma-Aldrich
trans-4-Nitrocinnamaldehyde
technical, ≥97.0% (T)
Sinónimos:
trans-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Beilstein:
1565424
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
≥97.0% (T)
Formulario
crystals
mp
139-142 °C
grupo funcional
aldehyde
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7NO3/c11-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h1-7H/b2-1+
Clave InChI
ALGQVMMYDWQDEC-OWOJBTEDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
E Eder et al.
Mutagenesis, 6(4), 261-269 (1991-07-01)
Seventeen cinnamaldehydes, cinnamic acids, 2-furylacroleins and related compounds were tested in the Salmonella preincubation reversion assay and in the SOS chromotest. Of eight compounds containing nitrogroups, seven were clearly mutagenic in the presence of S9 mix and six in its
I Baburina et al.
Biochemistry, 37(5), 1245-1255 (1998-03-07)
The residue C221 on pyruvate decarboxylase (EC. 4.1.1.1) from Saccharomyces cerevisiae has been shown to be the site where the substrate activation cascade is triggered [Baburina et al. (1994) Biochemistry 33, 5630-5635] and is located on the beta domain [Arjunan