Merck
739499
Sigma-Aldrich
1-Methyl-5-(tributylstannyl)-1H-pyrazole
97%
Sinónimos:
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)tributylstannane
Seleccione un Tamaño
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 12L-716-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
628,30 €
1 G
1205,80 €
2 G
2188,30 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H32N2Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
371.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Referencia (SKU) del distribuidor: 12L-716-500MG
628,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
densidad
1.160 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccnn1C
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-4-2-3-5-6;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
MEFBHJAGBFBLEH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)