Merck
739375
Sigma-Aldrich
5-Bromo-5′-hexyl-2,2′-bithiophene
98%
Sinónimos:
2-(5-Bromothiophen-2-yl)-5-hexylthiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17BrS2
Número de CAS:
Peso molecular:
329.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
35-40 °C
cadena SMILES
CCCCCCc1ccc(s1)-c2ccc(Br)s2
InChI
1S/C14H17BrS2/c1-2-3-4-5-6-11-7-8-12(16-11)13-9-10-14(15)17-13/h7-10H,2-6H2,1H3
Clave InChI
QNMUCNVCVAUOQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.