739278
6,13-Bis((triethylsilyl)ethynyl)pentacene
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
TES pentacene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99% (HPLC)
formulario
crystals
mp
261-266 °C
propiedades de los semiconductores
P-type (mobility=10−5 cm2/V·s)
cadena SMILES
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3ccccc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5ccccc5cc14
InChI
1S/C38H42Si2/c1-7-39(8-2,9-3)23-21-33-35-25-29-17-13-15-19-31(29)27-37(35)34(22-24-40(10-4,11-5)12-6)38-28-32-20-16-14-18-30(32)26-36(33)38/h13-20,25-28H,7-12H2,1-6H3
Clave InChI
WSBQAUOFFOKRMX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Contenido relacionado
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
En electrónica orgánica se utilizan conductores y semiconductores orgánicos para aplicaciones en energía fotovoltaica orgánica, diodos orgánicos emisores de luz y transistores orgánicos de efecto de campo.