Merck
739111
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridinyl-4-boronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14BCl2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
273.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
117-119 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Cl)nc(Cl)c2
InChI
1S/C11H14BCl2NO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)7-5-8(13)15-9(14)6-7/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
PEFDHAOFDBNZEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)