738298
2-Bromo-3,5-dimethylthiophene
contains sodium bicarbonate as stabilizer, 96%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
liquid
contiene
sodium bicarbonate as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.561
densidad
1.475 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(Br)s1
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h3H,1-2H3
Clave InChI
RKANUDQVJZLGOO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de preparación
The product is stabilized with sodium bicarbonate that may cause slight turbidity of the product, which should not affect application.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
86.7 °C