Merck
738174
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Sinónimos:
1-Bromomethyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrFNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
234.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.577
densidad
1.689 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
nitro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1CBr
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
Clave InChI
NBRNHHKYVFAXCZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)