Merck
737410
Sigma-Aldrich
1,10-Decyldiphosphonic acid
>97%
Sinónimos:
1,10-Decanediphosphonic acid, Decyl-1,10-diphosphonic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H24O6P2
Número de CAS:
Peso molecular:
302.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
>97%
Formulario
solid
mp
198-203 °C
cadena SMILES
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H24O6P2/c11-17(12,13)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-18(14,15)16/h1-10H2,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)
Clave InChI
AYQDAYSTSMCOCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used in the modification of oxide surfaces and also in the synthesis of nanotube templates.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cheon; Ik Chan; Lee; Myung Soon; Shim, et al
Bull. Korean Chem. Soc., 10, 1535-1535 (2003)
Shifeng Hou et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(18), 5674-5675 (2004-05-06)
Electroless deposition of gold on the pore walls of polycarbonate templates is currently the best known method for controlling inside diameters of template-synthesized nanotubes. It would be very useful to have alternative template-based synthetic chemistries that yield nanotubes composed of
Artículos
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.