Merck
736937
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-methoxy-1-indanone
97%
Sinónimos:
4-Bromo-7-methoxyindanone
Seleccione un Tamaño
1 G
37,00 €
37,00 €
Precio de catálogo74,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
37,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
241.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
37,00 €
Precio de catálogo74,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
134-138 °C
grupo funcional
bromo
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-9-5-3-7(11)6-2-4-8(12)10(6)9/h3,5H,2,4H2,1H3
Clave InChI
OJDMKCLDADYDRL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)