736635
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Sinónimos:
Pd(PCy3)2
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
87-92 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Pd].C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C4CCC(CC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C18H33P.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h2*16-18H,1-15H2;
Clave InChI
JGBZTJWQMWZVNX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?