Merck
736570
Sigma-Aldrich
Acetoacetyl-13C4 coenzyme A lithium salt hydrate
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C21H40N7O18P3S · xLi+
Peso molecular:
855.58 (free acid basis)
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
95% (CP)
formulario
powder
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable