736481
Silver, dispersion
nanoparticle, ≤50 nm particle size, 30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether, spec. resistivity ~ 2 μΩ-cm, for printing on ITO and glass
Sinónimos:
Silverjet DGP-45HTG, silver ink
About This Item
Productos recomendados
descripción
surface tension 30 - 50 dyn/cm
Formulario
nanoparticle
concentración
30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether
índice de refracción
n20/D 1.333
tamaño de partícula
≤50 nm
viscosidad
10-18 cP
densidad
1.45 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Curing Temperature: Above 400 °C
Recommended substrates: ITO, Glass, Etc.
Recommended washing solvent: Polar Solvents: Ethyl Alcohol, IPA etc.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.