Merck
736430
Supelco
Chloroform solution
NMR reference standard, 5% in acetone-d6 (99.9 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 2 %, NMR tube size 10 mm × 8 in.
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
NMR reference standard
analytical standard
composición
chromium(III) acetylacetonate, 2%
concentración
5% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
10 mm × 8 in.
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
cadena SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
1H line shape
Cantidad
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose