735949
Gadolinium(III) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Gadolinium trichloride
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
beads
tamaño de partícula
−10 mesh
cadena SMILES
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)