Merck
735043
Sigma-Aldrich
Bis(chlorogold(I)) [1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene]
95%
Sinónimos:
[μ-Ferrocene-1,1′-diylbis(diphenylphosphine-κP)]bis[chlorogold(I)]
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H28Au2Cl2FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
1019.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
core: gold
mp
223-229 °C
cadena SMILES
[Fe].Cl[Au].Cl[Au].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2Au.2ClH.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;;/h2*1-14H;;;2*1H;/q;;2*+1;;;/p-2
Clave InChI
XJPNFMAYIDODRO-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)