Merck
734934
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-fluorobenzene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4BrF3
Número de CAS:
Peso molecular:
225.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.495
densidad
1.711 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FC(F)c1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,7H
Clave InChI
WAJOYKZVIXCVTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
171.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
77.2 °C