734683
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
pellets (for sputtering)
Sinónimos:
YSZ-8, YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
About This Item
Productos recomendados
formulario
pellets (for sputtering)
composición
(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08
diám. × Al
2-3 mm × 3-5 mm
mp
>2,600 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
Clave InChI
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)