572322
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
nanopowder
Sinónimos:
YSZ-3, YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
About This Item
Productos recomendados
formulario
nanopowder
contiene
3 mol % yttria as stabilizer
composición
(ZrO2)0.97(Y2O3)0.03
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
superficie
10-25 m2/g
tamaño de partícula
≤100 nm
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines
- an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)
- in the fabrication of zirconia dental implant abutments
- membranes for micro energy conversion devices
- a solid acid and a catalyst for catalytic applications
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artículos
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.