73466
(RP,R′P)-1,1′-Bis(dicyclohexylphosphino)-2,2′-bis[(S)-α-(dimethylamino)benzyl]ferrocene
≥97%
Sinónimos:
(1S,1′S)-1,1′-Bis(dicyclohexylphosphino)-2,2′-bis[(S)-(dimethylamino)phenylmethyl]ferrocene (acc to CAS), Mandyphos SL-M002-2
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
Formulario
powder
pureza óptica
ee: ≥99%
cadena SMILES
[Fe].CN(C)[C@H]([C]1[CH][CH][CH][C]1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c4ccccc4.CN(C)[C@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P(C6CCCCC6)C7CCCCC7)c8ccccc8
InChI
1S/2C26H37NP.Fe/c2*1-27(2)26(21-13-6-3-7-14-21)24-19-12-20-25(24)28(22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;/h2*3,6-7,12-14,19-20,22-23,26H,4-5,8-11,15-18H2,1-2H3;/t2*26-;/m00./s1
Clave InChI
OMHGSRQJSWIMDO-FKMBXMNYSA-N
Descripción general
Envase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)