Merck
734497
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydroxy-6-iodopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3ClINO
Número de CAS:
Peso molecular:
255.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
141-145 °C
cadena SMILES
Oc1ccc(I)nc1Cl
InChI
1S/C5H3ClINO/c6-5-3(9)1-2-4(7)8-5/h1-2,9H
Clave InChI
WQSIHSWWVYQVPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)