734373
2-Methylpropane-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Isobutane-13C4
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
98% (CP)
formulario
gas
bp
-12 °C (lit.)
mp
-160 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
NNPPMTNAJDCUHE-JCDJMFQYSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-117.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-83 °C - closed cup