Merck
734055
Sigma-Aldrich
Tributyl(4,5-dihydrofuran-2-yl)tin
97%
Sinónimos:
Tributyl(4,5-dihydrofuran-2-yl)tin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H32OSn
Número de CAS:
Peso molecular:
359.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.493
densidad
1.128 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CCCO1
InChI
1S/C4H5O.3C4H9.Sn/c1-2-4-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1H,2,4H2;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
QTYBKWIPVOTUQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tributyl(4,5-dihydrofuran-2-yl)stannane is an organotin compound (or organostannane), which can be used as a reactant:
  • In the palladium-catalyzed Stille coupling reaction to prepare furan-containing aryl derivatives by reacting with various aryl halides.[1][2]
  • To synthesize 2,3-dihydro-5-(2-methylphenyl)furan by coupling with 2-iodotoluene in the presence of a palladium catalyst.[1]
  • In the chemoselective preparation of hexatrienes by the tandem palladium-catalyzed Heck and Stille coupling of bromohexenyl triflates and acrylates.[3]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A One-Pot Sequence of Stille and Heck Couplings: Synthesis of Various 1, 3, 5-Hexatrienes and Their Subsequent 6π-Electrocyclizations
von Zezschwitz P, et al.
Chemistry?A European Journal , 7(18), 4035-4046 (2001)
Preparation of 1-(tri-n-butylstannyl) furanoid glycals and their use in palladium-mediated coupling reactions
Zhang H-C, et al.
Tetrahedron Letters, 34(10), 1571-1574 (1993)
The Pd (0)-catalysed coupling reactions of 2-(tri-n-butylstannyl)-3, 4-dihydrofuran and-5, 6-dihydropyran.
MacLeod D, et al.
Tetrahedron Letters, 31(42), 6077-6080 (1990)