Merck
734020
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11F2N
Número de CAS:
Peso molecular:
135.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.403
densidad
1.054 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
CN1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C6H11F2N/c1-9-4-2-6(7,8)3-5-9/h2-5H2,1H3
Clave InChI
LFHMKODCPPOLIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
70.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21.1 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)