733865
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3 carbamoyl-13C)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinónimos:
(1E)-2-Methyl-2-(methylthio)-O-[(methyl-13C-d3-amino)carbonyl-13C]oxime propanal
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom %
Análisis
≥98% (CP)
formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
−20°C
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)SC
InChI
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
Clave InChI
QGLZXHRNAYXIBU-FONWFMSDSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable