Merck
733806
Sigma-Aldrich
α,α,α-Trifluorotoluene solution
0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
Sinónimos:
Benzotrifluoride
Seleccione un Tamaño
1 PKG
67,60 €
67,60 €
Precio de catálogo338,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
67,60 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
67,60 €
Precio de catálogo338,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Formulario
solution
Nivel de calidad
concentración
0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
10 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
19F sensitivity
Cantidad
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Hygienic standardization of benzotrifluoride level in reservoir water].
V I Antonova et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 86-87 (1985-02-01)
Shota Tsukada et al.
Neuropharmacology, 48(4), 479-491 (2005-03-10)
Glutamate transporters rapidly take up synaptically released glutamate and maintain the glutamate concentration in the synaptic cleft at a low level. (2S, 3S)-3-[3-[4-(trifluoromethyl)benzoylamino]benzyloxy]aspartate (TFB-TBOA) is a novel glutamate transporter blocker that potently suppresses the activity of glial transporters. TFB-TBOA inhibited
T Thriveni et al.
Environmental monitoring and assessment, 151(1-4), 9-18 (2008-04-04)
An electroanalytical method has been developed for the determination of the herbicides ethalfluralin[N-ethyl-N-(2-methyl-2-propenyl)-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl) bezenamine] and methalpropalin [N-(2-methyl-2-propenyl)-2, 6-dinitro-N-propyl-4 (trifluoromethyl) benzenamine] by differential pulse adsorptive stripping voltammetry (DP-AdSV) on a hanging mercury drop electrode (HMDE) with universal buffer as supporting electrolyte.
Studies on the mutagenic activity of benzotrifluoride and twelve derivatives in microbial short-term assays.
G Mazza et al.
Il Farmaco; edizione pratica, 41(7), 215-225 (1986-07-01)
R A Yadav et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 64(2), 454-463 (2006-01-18)
Force field calculations have been carried out for 2-amino-5-chloro- and 2-amino-5-bromo-benzotrifluorides using the earlier (Ref. of this article) reported IR and Raman spectra. As the frequencies of the corresponding modes for the C-Br and the C-Cl groups do not differ