Merck
733121
Sigma-Aldrich
N-Ethyldiethanolamine-1,1,1′,1′−d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2N(CH2CD2OH)2
Peso molecular:
137.21
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
246-252 °C (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
densidad
1.044 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)CN(CC)CC([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3/i5D2,6D2
Clave InChI
AKNUHUCEWALCOI-NZLXMSDQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
124 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)