Merck
732176
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-fluoropyridine
Sinónimos:
(5-Fluoropyridin-3-yl)amine, 3-Amino-5-fluoropyridine, 5-Fluoropyridin-3-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5FN2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
85-89 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1cncc(F)c1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,7H2
Clave InChI
ZRORIJXOWXYPMO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of nonpeptide inhibitors of measles virus entry
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)