Merck
731730
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
≥95%
Sinónimos:
1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6BF3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
mp
132-137 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cn1nc(cc1B(O)O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H6BF3N2O2/c1-11-4(6(12)13)2-3(10-11)5(7,8)9/h2,12-13H,1H3
Clave InChI
XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)