731528
trans-2-Ethoxyvinylboronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
(E)-2-(2-Ethoxyvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (E)-2-Ethoxyvinylboronic acid pinacol ester
Seleccione un Tamaño
186,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
186,00 €
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.447
densidad
0.935 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCO\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO3/c1-6-12-8-7-11-13-9(2,3)10(4,5)14-11/h7-8H,6H2,1-5H3/b8-7+
Clave InChI
MRAYNLYCQPAZJN-BQYQJAHWSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
86.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?